Description
- Det är ett ofta använt material vid tillverkning av olika kemikalier som metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra (via ketenprocessen), jodoform och bromoform.
- Andra produkter där aceton används vid tillverkning inkluderar rayon, fotografiska filmer och färg- och lackborttagningsmedel.
- I kemisk syntes har aceton använts vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex. Dessa inkluderar t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar.
- Aceton används också i HPLC-analys av organiska och oorganiska arter, inklusive guld nanopartikelkluster och växtoljor. Aceton har använts vid proteinkristallisation.
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -137 °F |
| Färg | ≤10 |
| Densitet | 0,7905 till 0,793 g/cm3 (Lit.) |
| Kvantitet | 4 L |
| Flampunkt | -17 °C (1,4 °F) |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | n20/D 1.359 (bokstavligen) |
| Anteckningar om renhetsgrad | ≥99.5% |
| Titrerbar bas | ≤0,0006 meq/g |
| Ångtryck | 184 mmHg (20 °C) |
| Show More |