Läs mer
Aceton, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442451 100 mL 100ml
11456221 0.5 L 500ml
11466221 1 L 1 L
11438262 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11442451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219383280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 100ml
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Aceton ACS,≥ 99,5 %, klar, färglös vätska
  • Det är ett ofta använt material vid tillverkning av olika kemikalier som metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra (via ketenprocessen), jodoform och bromoform.
  • Andra produkter där aceton används vid tillverkning inkluderar rayon, fotografiska filmer och färg- och lackborttagningsmedel.
  • I kemisk syntes har aceton använts vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex.
  • Dessa inkluderar t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar.
  • Aceton används också i HPLC-analys av organiska och oorganiska arter, inklusive guld nanopartikelkluster och växtoljor. Aceton har använts vid proteinkristallisation.
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95.4 °C D396 (Litteratur)
Namnnotering För ACS-analys
Färg ≤10 (APHA)
Densitet 0,7905 - 0,793g/cm³ (bokstavligen)
Kvantitet 100 mL
Flampunkt -17 °C / 1,4 °F
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.359 (bokstavligen)
Anteckningar om renhetsgrad ≥99.5%
Analysprocentintervall ≥99.5%
Titrerbar bas ≤0,0006 meq/g
Ångtryck 184 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1090
Vatten ≤0,5 %
Beilstein 635680EC
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 56,2 °C (vid 1013 hPa) (litteratur)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 58.1
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .