Beskrivning
- Det är ett ofta använt material vid tillverkning av olika kemikalier som metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra (via ketenprocessen), jodoform och bromoform.
- Andra produkter där aceton används vid tillverkning inkluderar rayon, fotografiska filmer och färg- och lackborttagningsmedel.
- I kemisk syntes har aceton använts vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex.
- Dessa inkluderar t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar.
- Aceton används också i HPLC-analys av organiska och oorganiska arter, inklusive guld nanopartikelkluster och växtoljor. Aceton har använts vid proteinkristallisation.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Smältpunkt | -95.4 °C D396 (Litteratur) |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | ≤10 (APHA) |
| Densitet | 0,7905 - 0,793g/cm³ (bokstavligen) |
| Kvantitet | 0.5 L |
| Flampunkt | -17 °C / 1,4 °F |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | n20/D 1.359 (bokstavligen) |
| Anteckningar om renhetsgrad | ≥99.5% |
| Show More |