Beskrivning
- Det är ett ofta använt material vid tillverkning av olika kemikalier som metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra (via ketenprocessen), jodoform och bromoform.
- Andra produkter där aceton används vid tillverkning inkluderar rayon, fotografiska filmer och färg- och lackborttagningsmedel.
- I kemisk syntes har aceton använts vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex.
- Dessa inkluderar t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar.
- Aceton används också i HPLC-analys av organiska och oorganiska arter, inklusive guld nanopartikelkluster och växtoljor. Aceton har använts vid proteinkristallisation.
Specifikationer
Specifications
| Smältpunkt | -137 °F |
| Färg | ≤10 |
| Densitet | 0,7905 till 0,793 g/cm3 (Lit.) |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | -17 °C (1,4 °F) |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | n20/D 1.359 (bokstavligen) |
| Anteckningar om renhetsgrad | ≥99.5% |
| Titrerbar bas | ≤0,0006 meq/g |
| Ångtryck | 184 mmHg (20 °C) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone, ACS
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .