Läs mer
Aceton, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405641 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
4 L
500ml
Produktkod. 11442451
Brand: MP Biomedicals 0219383280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aceton ACS,≥ 99,5 %, klar, färglös vätska
  • Det är ett ofta använt material vid tillverkning av olika kemikalier som metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra (via ketenprocessen), jodoform och bromoform.
  • Andra produkter där aceton används vid tillverkning inkluderar rayon, fotografiska filmer och färg- och lackborttagningsmedel.
  • I kemisk syntes har aceton använts vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex.
  • Dessa inkluderar t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar.
  • Aceton används också i HPLC-analys av organiska och oorganiska arter, inklusive guld nanopartikelkluster och växtoljor. Aceton har använts vid proteinkristallisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95.4°C D396(Literature)
Namnnotering For ACS analysis
Färg ≤10 (APHA)
Densitet 0.7905 - 0.793g/cm3(Lit.)
Kokpunkt 56.2°C (at 1013 hPa) (literature)
Kvantitet 100 mL
Flampunkt -17°C / 1.4°F
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad ≥99.5%
Brytningsindex n20/D 1.359(lit.)
Analysprocentintervall ≥99.5%
Titrerbar bas ≤0.0006 meq/g
Ångtryck 184 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680EC
Vatten ≤0.5%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 58.1
Kvalitet Reagens