Läs mer
Aceton, Multisolvent™ Betyg, Sharlab
Produktkod. 11339783
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11339783 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 11339783 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC03102500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas för nästan alla laboratorieapplikationer. Aceton, Multisolvent™ Graden från Sharlab har hög renhet och låg vattenhalt för användning i applikationer som kräver en produkt av HPLC-, ACS-, ISO-, UV-VIS- eller reagenskvalitet.
Multisolvent™ produkter används oftast för HPLC, men kan också användas för många andra applikationer, vilket gör den till en av de mest universella kvaliteterna som finns tillgängliga. Dessa mångsidiga produkter har många fördelar jämfört med applikationsspecifika lösningsmedel:
  • Garantiresultat: QC-kontroller utförs med moderna analytiska tekniker för alla garanterade tillämpningar
  • Optimera inköp och lagerhållning: En produkt för de flesta applikationer förhindrar behovet av att beställa, lagra och spåra leveransen av flera sorter
  • Optimal förpackning: Mycket motståndskraftiga och hållbara bärnstensfärgade glasflaskor eller fat i rostfritt stål garanterar högsta produktsäkerhet och kvalitet
  • Lägre kostnader genom att förena: Flera produkter till enkla priser för att undvika att köpa små mängder av specifika produkter
  • Bevara miljön: Returförpackningar (envägsglasflaskor eller returfat av SS) hjälper till att förhindra avfall
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95°C
Abs. 1.000 at 330nm, 0.301 at 335nm, 0.097 at 339nm, 0.046 at 342nm, 0.009 at 350nm
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Passes test
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −20°
Identifiering Passes test
Tändpunkt 540°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3588
Anteckningar om renhetsgrad Applications: solvents, analytical chemistry, synthesis of organic products, photography
Rester efter avdunstning Max. 0.0002%
Molekylformel C3H6O
Linjär formel (CH3)2CO
Ångtryck 233 hPa at 20°C
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer 1090
Vatten Max. 0.2%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 56°C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet Min. 99.8%