Läs mer
Acetonoxim, 98 %
Produktkod. 10214560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214560 100 g Glasflaska 100g
10346020 500 g Glasflaska 500g
10606174 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10214560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102391000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-06-0
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00002118
InChI-nyckel PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC-namn N-propan-2-ylidenhydroxylamin
LEDER CC(C)=NO
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Acetone oxime
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58,0 °C till 62,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 135,0 °C
Flampunkt 60 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=NOH
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 649
Fieser 13,22
Merck Index 15, 73
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 330 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkoholer och etrar
Formel vikt 73.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Solid or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone oxime
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.