Läs mer
Acetonoxim, 98 %
Produktkod. 11409732
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409732 250 g 250g
11499722 50 g 50g
11489722 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409732 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10802.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.58 SEK
    740.65 SEK / 250g
    Save 83.93 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Det är en mellanprodukt som används i organisk syntes och i jordbruket. Det är också en viktig råvara.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det
är en mellanprodukt som används i organisk syntes och inom jordbruket. Det är också en viktig råvara.
Löslighet Lösligt i vatten (330 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-06-0
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00002118
InChI-nyckel PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC-namn N-propan-2-ylidenhydroxylamin
LEDER CC(C)=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone oxime
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Densitet 0.901
Kokpunkt 133 °C till 135 °C
Flampunkt 60 °C (140 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1560146
Merck Index 14,75
Löslighetsinformation Löslig i vatten (330 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 73.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.