Läs mer
Acetonoxim, TRC
Produktkod. 30319064
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30319064 250 g
1 options
Produktkod. 30319064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA163825250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone Oxime
CAS 127-06-0
Molekylformel C3H7NO
Kvantitet 250 g
Synonym 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl Ketoxime, Exkin 518, N-Isopropylidenehydroxylamine, beta-Isonitrosopropane
InChI formel InChI=1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
LEDER CC(=NO)C
IUPAC-namn N-propan-2-ylidenhydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 73.1
Formel vikt 73.0528