Läs mer
Aceton, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11339773
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339773 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11339773 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC0312005P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i lösningsmedel, analytisk kemi, syntes av organiska produkter och fotografi.
  • Synonymer: Dimetylketon, 2-propanon
  • Molekylformel: C 3 H 6 O
  • Molmassa: 58,08 g/mol
  • CAS: 67-64-1
  • EIN ECS nr.: 200-662-2
  • Dielektrisk konstant: 20,7 vid 25 °C
  • Reducerande ämnen: Klarar testet
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Utseende Passes Test
Densitet 0.79g/cm3
Kvantitet 5 L
Flampunkt < −20°C
Identifiering Passes Test
Tändpunkt 540°C
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3488 (n 20°C/D)
Rester efter avdunstning 0.002% max
Molekylformel C3H6O
Ångtryck 233hPa at 20°C
MDL-nummer MFCD00008765
Vatten 0.3% max
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 56°C
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet 99.5% min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aceton, puriss, Ph Eur, BP, NF, förpackad i UHDPE-flaska
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .