Läs mer
Aceton, puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15632550
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
155kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15632550 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15692540 1 L Plastflaska 1 L
15612550 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15602550 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15672550 5 L Plastflaska 5 L
15672540 10 L Rostfri stålburk 10 L
15622550 20 kg Burk i rostfritt stål 20kg
15682540 155 kg Metalltrumma 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15632550 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 2420125L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5445.00 SEK
    4534.10 SEK / 25 L
    Save 910.90 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, NF
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C, 0,790 till 0,792 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 25 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17 °C (1,4 °F)
Förpackning Burk i rostfritt stål
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184 mmHg (20 °C)
UN-nummer 1090
Beilstein 635680
Formel vikt 58,08 g/mol
Procent renhet ≥99 % (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.