Läs mer
Aceton, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Smältpunkt | -95°C |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C |
| Kokpunkt | 55°C to 57°C |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.132 |
| Flampunkt | −17°C (1.4°F) |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.