Läs mer
Aceton, puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Solstice
Description
- Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, NF |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,791 g/ml vid 25 °C, 0,790 till 0,792 g/ml vid 20 °C |
| Kvantitet | 4 x 5 L |
| Explosionsgräns | 0.132 |
| Flampunkt | −17 °C (1,4 °F) |
| Förpackning | Poly flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?