Läs mer
Aceton, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7120105
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15682550
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 242016X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95°C
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Färg Färglös
Densitet 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C
Kokpunkt 55°C to 57°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184mmHg (20°C)
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet ≥99% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.