Läs mer
Aceton, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15643670
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Metal Drum
Plastflaska
Polybelagd flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
155kg
2.5 L
20kg
25 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15643670 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15633670 1 L Plastflaska 1 L
15653670 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15663670 2.5 L Polybelagd flaska 2.5 L
15683670 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15673670 20 kg Burk i rostfritt stål 20kg
15623670 155 kg Metal Drum 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15643670 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 322012.5L
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17 °C (1,4 °F)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184 mmHg (20 °C)
UN-nummer 1090
Beilstein 635680
Formel vikt 58,08 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone