Läs mer
Aceton, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Densitet | 0,791 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 25 L |
| Explosionsgräns | 0.132 |
| Flampunkt | −17 °C (1,4 °F) |
| Förpackning | Burk i rostfritt stål |
| Linjär formel | CH3COCH3 |
| Ångtryck | 184 mmHg (20 °C) |
| UN-nummer | 1090 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.