Läs mer
Aceton, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reagens ISO, Reagens Europeiska farmakopé, Solstice
Produktkod. 16615903
Change view
Kvantitet:
195 L
Produktkod. Kvantitet
16615903 195 L
1 options
Produktkod. 16615903 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 65749195L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33415.00 SEK
    25062.97 SEK / 195 L
    Save 8352.03 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95 °C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Densitet 0,79 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 195 L
Flampunkt -17 °C
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonym Acetonum
Kokpunkt 55 °C till 57 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Kvalitet ACS