Läs mer
Aceton, specificerat enligt Ph.Eur:s krav.
Produktkod. 11924811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11924811 1 L 1 L
11934811 5 L 5 L
11944811 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00 SEK
    389.48 SEK / 1 L
    Save 35.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95,0 °C
Densitet 0.7900 g/mL, 0.79
Kvantitet 1 L
Flampunkt -20 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3585
Linjär formel CH3COCH3
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 65
Kokpunkt 56,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig. Övrig löslighet: blandbar med alkohol, dimetylformamid, kloroform, eter och de flesta oljor
Formel vikt 58.08
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.