Läs mer
Aceton, teknisk, Fisher Chemical™
Produktkod. 10652241 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2,5 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10652241 25 l Metallburk 25 L
10263750 2,5 l Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10610131 2,5 l Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652241 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0520/25
Specifikationer
Förpackning Metallburk
CAS 67-64-1
Ångtryck 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer 8765
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -95°C
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 25 l
Formel vikt 58.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone