Läs mer
Acetone, Tested according to Ph.Eur., Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15600520
Change view
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15600520 5 L Aluminum Bottle 5 L
15690510 25 L Stainless Steel Can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15600520 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 005805L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tested according to Ph.Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94°C
Namnnotering Tested According to Ph.Eur.
Färg Colorless
Densitet 0.791g/mL at 25°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Förpackning Aluminum Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.359(lit.)
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184mmHg (20°C)
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Kokpunkt 56°C
Formel vikt 58.08g/mol