Läs mer
Aceton, VLSI-klass, Scharlab
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Rostfritt ståltrumma
Förpackningsstorlek:
25 L
Beskrivning
VLSI (Very Large Scale Integration) Lösningsmedel används ofta i halvledarindustrin och i elektronikindustrins produktion, främst vid rengöring av integrerade kretsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Smältpunkt | -95°C |
| CAS | 67-64-1 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.0003meq/g |
| Alkalinitet | Max. 0.0006meq/g |
| Densitet | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 56°C |
| Kvantitet | 25 L |
| Flampunkt | −20° |
| Visa mer |