Läs mer
Acetonitril med 0,05 % TFA, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile with 0.05% TFA |
| CAS | 76-05-1, 75-05-8 |
| Kvantitet | 4 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C2HF3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004169 |
| InChI-nyckel | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.02 |
| Visa mer |