Läs mer
Acetonitril med 0,05 % trifluorättiksyra (TFA), Optima LC/MS, Fisher Chemical
Produktkod. 30117576 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
30117576 4 L
1 options
Produktkod. 30117576 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS1174
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ideal högrenhet organisk cellfas för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer, specifikt protein- och peptidseparationer
  • Lämplig för LC-MS och UHPLC-UV
  • Lägre TFA-innehåll förbättrar separationer genom att minimera jonundertryckning
  • Förblandad mobilfas förenklar beredningen och ger mer tid att köra och analysera prover
  • TFA är ett vanligt mobilfasadditivt och jonparreagens inom kromatografi
  • Komplement till 0,05 % TFA-vattenblandningen – LS1154
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet OPTIMA LC-MS
Kvantitet 4 L
Form Vätska
CAS 76-05-1