Läs mer
Acetonitrile with 0.1% formic acid, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Produktkod. 15614330
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15614330 1 L 1 L
15634330 4 x 4 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15614330 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 346681L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00001878
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile with 0.1% formic acid
Kvantitet 1 L
Flampunkt 2°C (35.6°F)
UN-nummer UN1648
Procent renhet ≥99.5% (GC)