Läs mer
Acetonitril med 0,1 % myrsyra, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
- Ideal högrenhet mobilfasblandning för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
- Färdigblandad för enkelhets användning
- Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering
- Myrsyra (FA) är ett vanligt tillsatsmedel i mobil fas som tillför protoner för LC/MS-analys
- FA är också känt för att förbättra toppformerna på den resulterande separationen
Specifications
Specifications
| Kvalitet | LC-MS |
| Objektets namn | 0,1 % myrsyra i acetonitril (v/v) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Lösningsmedelsblandning |
| För användning med | Vätskekromatografi, masspektrometri |