Learn More
Acetonitril med 0,1 % myrsyra, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Ideal högrenhet mobilfasblandning för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
- Färdigblandad för enkelhets användning
- Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering
- Myrsyra (FA) är ett vanligt tillsatsmedel i mobil fas som tillför protoner för LC/MS-analys
- FA är också känt för att förbättra toppformerna på den resulterande separationen
Spezifikation
Spezifikation
| Kvalitet | LC-MS |
| Objektets namn | 0,1 % myrsyra i acetonitril (v/v) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Lösningsmedelsblandning |
| För användning med | Vätskekromatografi, masspektrometri |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?