Läs mer
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Produktkod. p-200109912 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 30280959
Brand: Thermo Scientific TL01200500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Objektets namn 0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v)
Kvantitet 500 mL
Form Liquid
Reagenstyp Solvent Mixture
För användning med Liquid Chromatography, Mass Spectrometry