Läs mer
Acetonitril med 0,1 % myrsyra, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Produktkod. 15611410
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15611410 2 L Glasflaska 2 L
1 options
Produktkod. 15611410 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 142722L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™ Lösningsmedelsblandning, testad för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testat för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högst lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS-baslinjebrus
  • Exemplarisk reproducerbarhet från lott till tomt
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile With 0.1% Formic Acid
CAS 64-18-6, 75-05-8
Kvantitet 2 L
Flampunkt 5 °C (41 °F)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel CH2O2
MDL-nummer MFCD00001878
UN-nummer UN1648
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC=O
IUPAC-namn formic acid
Molekylvikt (g/mol) 46.03
Kvalitet LC-MS Ultra CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile with 0.1% formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, formicacid