Läs mer
Acetonitril med 0,1 % myrsyra (v/v), Optima™ LC/MS-kvalitet
Produktkod. 10468704 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10468704 500mL Glasflaska 500ml
10678935 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
10118464 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10468704 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2362.00 SEK
    1991.90 SEK / 500ml
    Save 370.10 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
0,1 % myrsyra i acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 64-18-6, formisoton, formylsyra, kollo-bueglatt, formira, aminicsyra, bilorin, acide formique, myrmicyl, vätekarboxylsyra, metansyra, 2,5L | CAS: 75-05-8
0,1% myrsyra i acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 64-18-6, acide formique, aminsyra, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylsyra, vätekarboxylsyra, metanoic acid, myrmicyl
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • Myrsyra (FA) är en vanlig mobilfastillsats som tillhandahåller protoner för LC/MS-analys
  • FA är också känt för att förbättra toppformerna för den resulterande separationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Objektets namn 0,1 % myrsyra i acetonitril (v/v)
Kvantitet 500mL
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedelsblandningar
Förpackning Glasflaska
Lämplighet för LCMS-gradient Godkänt test
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid