Läs mer
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade
Produktkod. p-3850274 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 10468704
Brand: Fisher Chemical LS120500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
0,1 % myrsyra i acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 64-18-6, formisoton, formylsyra, collo-bueglatt, formira, aminsyra, bilorin, acide formique, myrmicyl, vätekarboxylsyra, metan 2,5L
0,1% myrsyra i acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 64-18-6, acide formique, aminsyra, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylsyra, vätekarboxylsyra, metanoic acid, myrmicyl
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • Myrsyra (FA) är en vanlig mobilfastillsats som tillhandahåller protoner för LC/MS-analys
  • FA är också känt för att förbättra toppformerna för den resulterande separationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Objektets namn 0,1 % myrsyra i acetonitril (v/v)
Kvantitet 500mL
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedelsblandningar
Förpackning Glasflaska
Lämplighet för LCMS-gradient Godkänt test