Läs mer
Acetonitril med 0,1 % TFA, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280962 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30280962 500 mL -
30280967 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30280962 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer TL01210500
 Begränsad artikel
I lager
  • Ideal högrenhet mobilfasblandning för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
  • Färdigblandad för enkelhets användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering
  • TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Kvantitet 500 mL
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedelsblandning
För användning med Vätskekromatografi, masspektrometri