Läs mer
Acetonitril med 0,1 % TFA, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
- Ideal högrenhet mobilfasblandning för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
- Färdigblandad för enkelhets användning
- Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering
- TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | LC-MS |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Lösningsmedelsblandning |
| För användning med | Vätskekromatografi, masspektrometri |