Läs mer
Acetonitril med 0,1 % trifluorättiksyra, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
- Baslinjedrift med låg gradient
- Låga halter av spårmetaller
- Inga icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 6°C (42.8°F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | UN1648 |
| Synonym | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
| Molekylvikt (g/mol) | 41.053 |
| Procent renhet | >99.5% (GC) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile