Läs mer
Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Certified HPLC for Gradient Analysis
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 75-05-8 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C2HF3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004169 |
| Synonym | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
| InChI-nyckel | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.02 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile with 0,1% TFA( v/v) for HPLC Gradient analysis
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304-VID INANDNING:.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid