Läs mer
Acetonitril med 0,1 % trifluorättiksyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg, Thermo Scientific™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
- Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
- Förblandad för enkel användning
- Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
- TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v) |
| pH | 2 |
| Smältpunkt | -50°C |
| Namnnotering | Solvent Blends |
| Abs. | ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm |
| Nedbrytningsinformation | >500°C |
| Densitet | 0.7810g/cm³ |
| Kvantitet | 1 L |
| Identifiering | Pass Test |
| Förpackning | Bärnstensflaska med bred hals |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.,VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.,VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.