Läs mer
Acetonitril med 0,1 % trifluorättiksyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg, Thermo Scientific™
Produktkod. 10270455 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10270455 500 mL Glasflaska 500ml
10230125 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
10585635 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10270455 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS121500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1958.52 SEK / 500ml
    Save 156.48 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-
UV-applikationer Förblandad för enkel
användning Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8 , 76-05-1
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer 4169
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Smältpunkt -50°C
Namnnotering Solvent Blends
Abs. ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Nedbrytningsinformation >500°C
Densitet 0.7810g/cm³
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning ≤1ppm
Analysprocentintervall ≥97.5 %
Linjär formel CH3CN
Vatten ≤0.01%
Merck Index 15, 9847
Kokpunkt 82°C
Formel vikt 41.04
Procent renhet 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid