missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetonitrile (15N) (IP >90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile (15N) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1 |
| Formel vikt | 42.0236 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?