Learn More
Acetonitrile (15N) (IP >90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile (15N) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1 |
| Formel vikt | 42.0236 |