Läs mer
Acetonitril 50 %, vatten 47,5 % och trifluorättiksyra 2,5 %, för masspektrometri, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
LabReady™ Lösningsmedelsblandningar
- Att använda anpassade blandningar hjälper dig inte bara att minska avfallet genom mänskliga misstag, utan minskar också kostnaderna för bortskaffande av farliga material som används under blandningsberedningen
- Honeywell Research Chemicals använder egenutvecklad blandningsteknik med sluten slinga, vilket eliminerar variation, vilket säkerställer att dina blandningar är så exakta som möjligt
- Honeywell LabReady Blandningar genomgår fullständiga säkerhetsanalyser, med ett säkerhetsdatablad för varje blandad produkt
- Honeywells ’högprecisionsblandningsteknik minskar kontaminering och exponering under blandningsprocessen, vilket hjälper till att minimera miljörisker
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5% |
| Namnnotering | For mass spectrometry |
| CAS | 76-05-1, 7732-18-5, 75-05-8 |
| Kvantitet | 250 mL |
| CAS Max % | 47.5000% |
| Flampunkt | <10°C |
| Molekylformel | C2H3N |
| MDL-nummer | MFCD00001878 |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | UN1648 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and TFA 2.5%
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile, trifluoroacetic acid