Läs mer
Riedel-de Haën Acetonitril
Produktkod. 15905660
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15905660 200 L 200 L
1 options
Produktkod. 15905660 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 33019200LRC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Acetonitril, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
pH Not applicable
Smältpunkt -46°C
CAS 75-05-8
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt 6°C
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 97 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00001878
Viskositet No data available
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Koncentration ≥99.50%
Synonym ACN, Methyl cyanide
Kokpunkt 82°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.05
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS