Läs mer
Burdick & Jackson Acetonitril
Produktkod. 15995470
Change view
Kvantitet:
7 L
45 L
Förpackningsstorlek:
45 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15995470 45 L 45 L
15905480 7 L 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15995470 Leverantör Burdick & Jackson Leverantörsnummer 3444245L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Acetonitril för syntes av DNA,≥ 99,9 % (GC).
  • För gaskromatografi (GC).
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN, Methyl cyanide
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
pH Not applicable
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt 6°C
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 97 hPa (20°C)
Viskositet No data available
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Kokpunkt 82°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet Bioteknik