Läs mer
Acetonitril, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
BIOPHARMA
Produktkod. 16861240
Change view
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Kvantitet
16861240 Glasflaska 4 x 2.5 L
16851240 Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16861240 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer BB0174X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biosyntes och tillämpningar som kräver lågt vatteninnehåll. Uppfyller UV-specifikationer,> 99,9% renhet.
  • Ultralåga vattenspecifikationer
  • Låga aminspecifikationer
  • Låga partikelhalter
  • Hög lösningsmedelsrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 41.05
Synonym Methyl Cyanide, Cyanomethane
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Abs. 0.05 AU (200 nm)
Färg Färglös
CAS 75-05-8
Densitet 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 3% to 16% (V)
Flampunkt 6°C
CAS Max % 100
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje BioSyn
Brytningsindex 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Ångtryck 97.3 hPa (20°C)
UN-nummer UN1648
Kokpunkt 82°C (1.013 hPa)
Löslighetsinformation Completely Soluble (in water)
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Lågt vatten