Läs mer
Acetonitril, 80 %, 20 % vatten med 0,1 % myrsyra, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Produktkod. 15431423
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431423 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15431423 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS122500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
  • Minskad koncentration av acetonitril förbättrar kromatografiska prestanda, särskilt av tidigt eluerande, hydrofila peptider.
  • Förblandad för enkel användning.
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination.
  • Ultrafiltrerad för att säkerställa låga nivåer av partikelförorening.
  • Rekommenderat lösningsmedel för användning med Thermo Scientific EASY-nLC 1200 och Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitile with formic acid
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 64-18-6
Kvantitet 500 mL
Odör Aromatisk
Fysisk form Vätska
Densitet 0.7810
Molekylformel C2H3N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 80% Acetonitrile, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid