Läs mer
Acetonitril, 80%, 20% vatten med 0,1% myrsyra, Thermo Scientific
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
- Minskad koncentration av acetonitril förbättrar kromatografisk prestanda, särskilt hos tidigt eluerande, hydrofila peptider.
- Färdigblandad för enkelhets användning.
- Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering.
- Ultrafiltrerat för att säkerställa låga nivåer av partikelkontaminering.
- Rekommenderat lösningsmedel för användning med Thermo Scientific EASY-nLC 1200 och Ultimate RSLCnano.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid |
| CAS | 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvalitet | LC-MS |