Läs mer
Acetonitril,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™
Produktkod. p-7120109 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15625910
Brand: Honeywell Research Chemicals 600046X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99,5 % (GC)
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitrile
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C
Färg Colorless
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kokpunkt 81°C to 82°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.16
Tändpunkt 973°C
Förpackning Poly Bottle
Brytningsindex 1.344
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)