Läs mer
Acetonitril, 99,9 %, extra torr, AcroSeal™ , paket med 4x25ML flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12317103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 25 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12317103 4 x 25 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 12317103 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 SEK
    883.56 SEK / 100ml
    Save 31.44 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46,0 °C
CAS 75-05-8
Färg Färglös
Densitet 0.7810g/mL, 0.781
Kvantitet 4 x 25 mL
Flampunkt 2 °C
Identifiering Godkännandetest
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3430 till 1,3450
Rester efter avdunstning 0,0005 % max.
Analysprocentintervall 99.9%
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CH3CN
MDL-nummer MFCD00001878
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vatten 0,001 % Max. (Koulometrisk)
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Kokpunkt 81,0 °C till 82,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, etylacetat, aceton, eter
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.