Läs mer
Acetonitrile, 99.9+%, Extra Dry, AcroSeal™
Produktkod. 10203042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10203042 1 L 1 L
10193051 100 mL 100ml
10257473 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10203042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326810010
Request Bulk or Custom Format
Acetonitrile, >-99.9%, C2H3N, CAS Number-75-05-8, methylkyanid, methane, cyano, methyl cyanide, mecn, methanecarbonitrile, ethanenitrile, ethyl nitrile, cyanure de methyl, cyanomethane, acetonitrile, 100mL, 0.002 % max., Vapor Pressure: 97mbar at 20 deg.C, 99.9+%, 02, 183, 81.0 deg.C to 82.0 deg.C | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46.0°C
CAS Min % 99.85
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >500°C
Densitet 0.7810g/mL, 0.781
Kvantitet 1 L
Flampunkt 2°C
Infrarött spektrum Authentic
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3430 to 1.3450
Rester efter avdunstning 0.0005 % max.
Analysprocentintervall 99.9+%
Linjär formel CH3CN
Ångtryck Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Vatten 0.001% Max. (Coulometric)
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Kokpunkt 81.0°C to 82.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formel vikt 41.05
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.