Läs mer
Acetonitril, För analys av bekämpningsmedelsrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15674190
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15674190 4 x 2.5 L Paket med 4
15654190 1 L 1 L
15664190 2.5 L 2.5 L
15684190 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15674190 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 344814X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för analys av bekämpningsmedelsrester
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C (literature)
Namnnotering For pesticide residue analysis
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 6°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CN
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Kokpunkt 81.6°C
Molekylvikt (g/mol) 41.053
Formel vikt 41.05
Procent renhet >99.9%
Kvalitet Pesticid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile