Läs mer
Acetonitrile, ≥99.9% Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Produktkod. 15630550
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15630550 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15630550 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 013241L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TraceSELECT™, for metal speciation analysis,≥99.9%
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
CAS 75-05-8
Färg Colorless
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2°C (35.6°F)
Tändpunkt 973°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CH3CN
MDL-nummer MFCD00001878
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Löslighetsinformation Completely souble in water
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet TraceSELECT