Läs mer
Acetonitril, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10194370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10194370 1 L Glasflaska 1 L
10022080 250 mL Glasflaska 250ml
10053763 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10194370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 SEK
    1969.64 SEK / 1 L
    Save 165.36 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46,0 °C
Abs. 0,01 max vid 250 nm, 0,02 max vid 235 nm, 0,1 max vid 220 nm, 0,3 max vid 210 nm, 1 max vid 193 nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation >500 °C
Densitet 0.7810g/mL, 0.781
Kvantitet 1 L
Flampunkt 2 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3430 till 1,3450
Rester efter avdunstning 0,0003% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CN
Ångtryck Ångtryck: 97 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vatten 0,03% max.
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Kokpunkt 81,0 °C till 82,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, etylacetat, aceton, eter
Formel vikt 41.05
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.